Learn More
Nitrate de baryum, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15236048 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
10kg
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15236048 2.5 kg 2.50kg
15231578 500 g 500g
15246048 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15236048 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 453800025
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 10022-31-8 | BaN2O6 | 261.34 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10022-31-8
Formule moléculaire BaN2O6
Poids moléculaire (g/mol) 261.34
Numéro MDL MFCD00003442
Clé InChI IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme barium nitrate, nitrobarite, nitric acid, barium salt, barium dinitrate, bariumnitrate, dusicnan barnaty czech, nitrato barico spanish, unii-mdc5sw56xc, nitrate de baryum french, barium nitrate ba no3 2
CID PubChem 24798
SMILES [Ba++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Barium nitrate
Point de fusion 592.0°C
Quantité 2.5 kg
Formule linéaire Ba(NO3)2
Merck Index 15,979
Informations sur la solubilité Solubility in water: 9 g/100mL (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol and acetone
Nom IUPAC dinitrate de baryum(2+)
Poids de la formule 261.34
Pourcentage de pureté ≥98.5% (Complexometry)
Qualité Pures
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Barium nitrate
Signalwort
  • Dangers
Gefahrenkategorie
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Sicherheitshinweis
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.