Learn More
Oxalate de baryum, Puratronic™, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11362108
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11362108 25 g 25g
11352108 5 g 5g
11342108 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11362108 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 013009.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 516-02-9 | C2BaO4 | 225.345 g/mol
Barium oxalate, Puratronic isused as a green pyrotechnic colorant generally in specialized pyrotechnic compositions containing magnesium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 516-02-9
Formule moléculaire C2BaO4
Poids moléculaire (g/mol) 225.345
Numéro MDL MFCD00054429
Clé InChI GXUARMXARIJAFV-UHFFFAOYSA-L
Synonyme barium oxalate, unii-54r8vvf8zk, ethanedioic acid, barium salt 1:1, barium 2+ ; oxalate, barium 2+ ion oxalate, 54r8vvf8zk, oxalic acid barium, barium 2+ oxalate ion, acmc-1b1e7, ethanedioic acid,barium salt 1:1
CID PubChem 68201
Nom IUPAC Baryum(2+) ; Oxalate
SMILES C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[Ba+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium oxalate
Point de fusion 400°C (decomposition)
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Odeur Odorless
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Densité 2.658 g/mL
Formule linéaire BaC2O4
Numéro UN UN1564
Merck Index 14,985
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 225.36
Pourcentage de pureté 99.999%
Qualité Puratronic