Learn More
Oxyde de baryum, 90 %, extra-pur, poudre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11994131 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
11994131 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
10424555 25 g Flacon en verre 25g
10104600 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11994131 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 207830025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 1304-28-5 | BaO | 153.33 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1304-28-5 , 513-77-9 , 1304-29-6
Formule moléculaire BaO
Poids moléculaire (g/mol) 153.33
Numéro MDL MFCD00003453
Clé InChI QVQLCTNNEUAWMS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme barium oxide, baryta, barium monoxide, calcined baryta, barium protoxide, oxyde de baryum french, barium oxide, obtained by calcining witherite, oxyde de baryum
CID PubChem 62392
Nom IUPAC oxobaryum
SMILES O=[Ba]
Spécification
Point d’ébullition 2000.0°C
Nom chimique ou matériau Barium oxide
Point de fusion 1920.0°C
Couleur Gris à vert-jaune
Forme physique Poudre
Quantité 2.5 kg
Plage de pourcentage du dosage 90%
Formule linéaire BaO
Fieser 01,683; 09,23
Merck Index 15,982
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in diluted acids, alcohols, insoluble in acetone, nh3, slowly but considerably soluble in methanol,, ethanol forming barium alcoholate
Poids de la formule 153.34
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Extra pur
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Barium oxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.