Learn More
Oxyde de baryum, 99,5 % (métaux à l’exception du Sr), Sr < 500 ppm, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11450740
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11450740 100 g 100g
11440740 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11450740 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044440.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1304-28-5 | BaO | 153.33 g/mol
Barium oxide is used in cathode ray tubes, crown glass, and catalysts. It is used for the adsorption NO and NO2. It also plays an important role for NO2 storage and reduction. It acts as an efficient ethoxylation catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1304-28-5
Formule moléculaire BaO
Poids moléculaire (g/mol) 153.33
Numéro MDL MFCD00003453
Clé InChI QVQLCTNNEUAWMS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme barium oxide, baryta, barium monoxide, calcined baryta, barium protoxide, oxyde de baryum french, barium oxide, obtained by calcining witherite, oxyde de baryum
CID PubChem 62392
Nom IUPAC oxobaryum
SMILES O=[Ba]
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium oxide
Point de fusion 1923°C
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Notes de pourcentage du dosage (à base de métaux à l’exception du Sr), Sr < 500 ppm
Numéro UN UN1884
Merck Index 14,986
Informations sur la solubilité Sparingly soluble in water. Soluble in ethanol,dilute mineral acids and alkali.
Poids de la formule 153.33
Pourcentage de pureté 99.5%
Indice de réfraction 1.98
Densité 5.7 g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Barium oxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Barium oxide