Learn More
Barium peroxide, ≥95% peroxide (as BaO2) basis, powder, Honeywell Fluka™
Code produit. 15691040 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
50 kg
Conditionnement:
Boîte en carton
Flacon poly
Conditionnement:
500g
50kg
Code produit. 15691040
Marque: Honeywell-Fluka 11428500G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
≥95% peroxide (as BaO2) basis, powder
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1304-29-6
Formule moléculaire BaO2
Poids moléculaire (g/mol) 169.325
Numéro MDL MFCD00003454
Clé InChI ZJRXSAYFZMGQFP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme barium peroxide, barium dioxide, barium binoxide, barium superoxide, barium oxide, per, bario perossido di, bariumperoxid german, bariumperoxyde dutch, dioxyde de baryum french, barium peroxide ba o2
CID PubChem 14773
Nom IUPAC barium(2+);peroxide
SMILES [O-][O-].[Ba+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium Peroxide
Point de fusion 450°C
Couleur Marron
Forme physique Powder
Quantité 500 g
Numéro UN UN1449
Poids de la formule 169.33g/mol
Pourcentage de pureté ≥95% (peroxide (as BaO2) basis)
Conditionnement Flacon poly
Aspect Powder
Densité 4.960g/cu.cm