Learn More
Peroxyde de baryum, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10061651 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
500g
Code produit. 10061651
Marque: Thermo Scientific Acros 350415000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium Peroxide
Point de fusion 450.0°C
CAS 1304-29-6
Couleur Beige
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (Iodometry)
Formule moléculaire BaO2
Formule linéaire BaO2
Numéro MDL MFCD00003454
Merck Index 15,985
Synonyme barium peroxide, barium dioxide, barium binoxide, barium superoxide, barium oxide, per, bario perossido di, bariumperoxid german, bariumperoxyde dutch, dioxyde de baryum french, barium peroxide ba o2
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.5g/L
Clé InChI ZJRXSAYFZMGQFP-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O-][O-].[Ba+2]
Nom IUPAC baryum(2+) ; peroxide
Poids moléculaire (g/mol) 169.33
CID PubChem 14773
Poids de la formule 169.33
Pourcentage de pureté 95%
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Barium peroxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.