Learn More
Solution étalon de plasma au baryum, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Code produit 11430380
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11430380 500 mL 500mL
11351459 50 mL 50mL
11341459 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11430380 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 013876.AP
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 10022-31-8 | BaN2O6 | 261.34 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10022-31-8 , 7732-18-5
Poids moléculaire (g/mol) 261.34
Clé InChI IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 24798
Nom IUPAC dinitrate de baryum(2+)
SMILES [Ba++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium
Tension de vapeur 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Forme physique Liquide
Formule moléculaire BaN2O6
Numéro MDL MFCD00003442
Couleur Incolore
Type Analytical Standard
Quantité 500 mL
Qualité Specpure
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Acide nitrique :5,0 % ; nitrate de baryum :0,19 % ; eau :94,81%