Learn More
Oxyde de silicium de baryum, poudre blanche, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Barium silicon oxide |
| Point de fusion | 1604°C |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 500 g |
| Indice de réfraction | 1.67 |
| Densité | 4.399 |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. Soluble in acids. |
| Poids de la formule | 213.4 |