Learn More
Norme de baryum : Ba+2 à 1000 μg/mL dans H2O , VHG™
Code produit 30003195
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30003195 500 mL 500mL
30002944 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30003195 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGIBAW1K500
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Norme de baryum : Ba+2 à 1000 μg/mL dans H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium
CAS 7440-39-3
Méthodes Chromatographie ionique
Noms d’analytes ou de composants Barium
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire Ba
Concentration 1 000 μg/ml
Synonyme Bario, Baryum
Formule InChI InChI=1S/Ba
SMILES [Ba]
Nom IUPAC baryum
Solvent or Matrix Eau
Poids moléculaire (g/mol) 137.33
Quantité 500 mL
Poids de la formule 137,905 g/mol