Learn More
Sulfate de baryum, 98 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10442031 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en plastique
Tambour en fibre
Conditionnement:
25kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10442031 500 g Flacon en plastique 500g
10002890 1 kg Flacon en plastique -
11934241 5 kg Bouteille en plastique 5kg
15109253 25 kg Tambour en fibre 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10442031 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 222515000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Sulfate de baryum, 98 %, BaO4S, numéro CAS-7727-43-7, barytine, barytope, sulfate de baryum, barosperse, barotrast, esophotrast, liquipake, macropaque, micropaque, microtrast, 25 kg, test de réussite, < 0,3 %, 97,5 à 100,5 %, Blanc, 4,5000 g/ml, 231-784-4, 233.4, Extra Pur, 10 ppm max., TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7727-43-7
Formule moléculaire BaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 233.38
Numéro MDL MFCD00003455
Clé InChI TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme barium sulfate, barite, baritop, barosperse, barotrast, esophotrast, liquipake, macropaque, micropaque, microtrast
CID PubChem 24414
SMILES [Ba++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium sulfate
Point de fusion 1580.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 97.5 to 100.5%
Formule linéaire BaSO4
Merck Index 15,99
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.0022g/L (18°C). Other solubilities: practically insoluble in diluted acids, soluble in hot conc. sulfuric acid, insoluble in ethanol
Nom IUPAC Sulfate (2+) de baryum
Poids de la formule 233.4
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Extra pur
Perte par calcination 2.0% (600°C) max.
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 4.5
Densité 4.5000g/mL