Learn More
Sulfate de baryum, 99 %, ReagentPlus™, Honeywell™
Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
1kg
500g
Description
- ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Barium Sulfate |
| Point de fusion | 1580°C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 500 g |
| Formule linéaire | BaSO4 |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Nom IUPAC | Sulfate (2+) de baryum |
| Poids de la formule | 233.39g/mol |
| Pourcentage de pureté | 99% |
| Qualité | ReagentPlus |
| Afficher plus |