Learn More
Sulfate de baryum, poudre, réactif BAKER ANALYZED™, J.T.Baker™
Code produit. 15567884 Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
500g
Code produit. 15567884
Marque: Avantor J.T.Baker 103001
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
Identifiants chimiques
CAS 7727-43-7
Formule moléculaire BaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 233.38
Numéro MDL MFCD00003455
Clé InChI TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme barium sulfate, barite, baritop, barosperse, barotrast, esophotrast, liquipake, macropaque, micropaque, microtrast
CID PubChem 24414
SMILES [Ba++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium Sulfate
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Nom IUPAC Sulfate (2+) de baryum
Poids de la formule 233.39
Qualité Réactif BAKER ANALYZED
Conditionnement Flacon poly
Gravité spécifique 1L = 4.50kg