Learn More
Sulfate de baryum, précipité, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11459333
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10,000 g
2500 g
500 g
Conditionnement:
10000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11459333 500 g -
11469333 2500 g -
11479333 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11459333 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11768.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7727-43-7 | BaO4S | 233.38 g/mol
Barium sulfate has wide range of applications. It is primarily used in oil well drilling fluid, and as filler in the paint and varnish industry. It is one of the major constituents of the pigment Lithiopone and the white pigment for paints. It improves the resistance against acid and acidity for plastics when employed as filler. Further it is employed as a component in strobe pyrotechnic compositions, and as a coating for photographic papers to improve the effectiveness of the image. Baryta, a thin layer of barium sulfate, is used to make the papers bright for ink-jet printing. In the chemical and pharmaceutical industry, it is used as a catalyst support when selective hydrogenations are required, for e.g. in Rosenmund reduction (Pd on barium sulfate). In colorimetry, barium sulfate is used as a diffuser to measure light sources. In the medical field, barium sulfate suspension is used clinically as a radiocontrast agent for X-ray imaging and other diagnostic procedures. In biomaterials research, it is one of the components utilized in the preparation of acrylic bone cements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sulfate de baryum intervient dans de nombreuses applications. Il est surtout utilisé dans le forage des puits de pétrole et comme remplisseur dans l’industrie de la peinture et du vernis. C’est l’un des principaux constituants du pigment Lithiopone et du pigment blanc pour peintures. En tant que remplisseur, il est gage de résistance à l’acide et à l’acidité des plastiques. Il intervient par ailleurs dans les compositions pyrotechniques stroboscopiques et comme revêtement sur le papier photographique afin d’améliorer la qualité de l’image. Le baryta, fine couche de sulfate de baryum, agit sur l’aspect brillant du papier lors d’une impression à jet d’encre. Dans l’industrie chimique et pharmaceutique, il agit comme support de catalyseur en cas d’hydrogénations sélectives, notamment pour la réduction de Rosenmund (Pd sur le sulfate de baryum). Sur le plan de la colorimétrie, le sulfate de baryum sert de diffuseur pour mesurer les sources lumineuses. En médecine, la suspension de sulfate de baryum est employée sur le plan clinique comme agent de radiocontraste dans l’imagerie radiographique et autres procédures de diagnostic. Dans la recherche sur les biomatériaux, il est l’un des composants utilisés dans la préparation du ciment osseux acrylique.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants, l’aluminium et le phosphore.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7727-43-7
Formule moléculaire BaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 233.38
Numéro MDL MFCD00003455
Clé InChI TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme barium sulfate, barite, baritop, barosperse, barotrast, esophotrast, liquipake, macropaque, micropaque, microtrast
CID PubChem 24414
Nom IUPAC Sulfate (2+) de baryum
SMILES [Ba++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium sulfate
Point de fusion 1580°C (decomposition)
Note relative au nom Precipitated
Quantité 500 g
Merck Index 14,994
Informations sur la solubilité Soluble in hot concentrated sulphuric acid. Insoluble in water.
Poids de la formule 233.4
Pourcentage de pureté 99%
Odeur Odorless
Densité 4.5