Learn More
Titanate de baryum(IV), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Barium titanate(IV) |
| Point de fusion | 1625.0°C |
| Note relative au nom | 99% |
| Couleur | Blanc |
| % min. CAS | 98.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 500 g |
| Perte par calcination | 0.5% max. |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Show More |
Safety and Handling
- Barium titanate(IV)
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.