Learn More
Oxyde de titane de baryum, 99,95 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15492137
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15492137 5 g 5g
15402147 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15492137 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 045083.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 12047-27-7 | BaO3Ti | 233.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12047-27-7
Formule moléculaire BaO3Ti
Poids moléculaire (g/mol) 233.19
Numéro MDL MFCD00003447
Clé InChI WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Barium titanate
Nom IUPAC barium(2+) oxotitaniumbis(olate)
SMILES [Ba++].[O-][Ti]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium titanium oxide
Point de fusion 1620°C
Forme physique Pièces
Quantité 5 g
Odeur Odorless
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Merck Index 14,1000
Poids de la formule 233.19
Pourcentage de pureté 99.95%