Learn More
Oxyde de titane de baryum, 99,95 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11351719
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
500 g
2 kg
Conditionnement:
2kg
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11351719 500 g 500g
11331719 50 g 50g
11341719 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11351719 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012348.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Céramique ferro-électrique, monocristaux, dispositifs de stockage, amplificateurs diélectriques
Barium titanium oxide is a dielectric ceramic used for capacitors. It is a piezoelectric material for microphones and other transducers. Finds applications in nonlinear optics and photorefractive applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12047-27-7
Formule moléculaire BaO3Ti
Poids moléculaire (g/mol) 233.19
Numéro MDL MFCD00003447
Clé InChI WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Barium titanate
Nom IUPAC barium(2+) oxotitaniumbis(olate)
SMILES [Ba++].[O-][Ti]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium titanium oxide
Point de fusion 1620°C
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Merck Index 14,1000
Informations sur la solubilité Insoluble in water, alkalies; Slightly soluble in dilute acids; Soluble in concentrated acids
Poids de la formule 233.19
Pourcentage de pureté 99%
Odeur Odorless
Densité 5.85 g/mL