Learn More
Oxyde de titane de baryum, Puratronic™, 99,99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15405965
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
2.50g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15405965 25 g 25g
11300869 2.5 g 2.50g
11320869 5 g 5g
11310869 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15405965 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010652.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 12047-27-7 | BaO3Ti | 233.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12047-27-7
Formule moléculaire BaO3Ti
Poids moléculaire (g/mol) 233.19
Numéro MDL MFCD00003447
Clé InChI WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Barium titanate
Nom IUPAC barium(2+) oxotitaniumbis(olate)
SMILES [Ba++].[O-][Ti]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium titanium oxide
Point de fusion 1620°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Odeur Odorless
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Densité 5.85 g/mL
Merck Index 14,1000
Poids de la formule 233.19
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Puratronic