Learn More
Barnidipine hydrochloride, MedChemExpress
Code produit. 16475076
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16475076
Marque: Medchem Express HY107322
MedChemExpress Barnidipine hydrochloride (Mepirodipine hydrochloride) is an L-type calcium antagonist (CaA) with high affinity for [3H] initrendipine binding sites (Ki=0.21 nmol/l), has selective action against CaA receptors. Barnidipine hydrochloride (Mepirodipine hydrochloride) is an antihypertensive drug and acts by the reduction of peripheral vascular resistance secondary to its vasodilatory action.
Barnidipine hydrochloride (Mepirodipine hydrochloride) is an L-type calcium antagonist (CaA) with high affinity for [3H] initrendipine binding sites (Ki=0.21 nmol/l), has selective action against CaA receptors.
Spécification
Nom chimique ou matériau Barnidipine hydrochloride
CAS 104757-53-1
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C27H30ClN3O6
Quantité 100 mg
Synonyme Mepirodipine hydrochloride YM-09730-5
Informations sur la solubilité DMSO : 250 mg/mL (473.48 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(C)NC(C)=C(C(OC)=O)[C@@H]1C2=CC([N+]([O-])=O)=CC=C2)O[C@@H]3CN(CC4=CC=CC=C4)CC3.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 528.0
Poids de la formule 528.0
Pourcentage de pureté 98.77%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.