Learn More
Thermo Scientific™ Système de purification d’eau Barnstead™ GenPure™ Pro
Code produit. 11387041 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Modèle:
Barnstead GenPure Pro UV
Barnstead GenPure Pro UV/UF
Barnstead GenPure Pro UV/UF – TOC
GenPure Pro UF
GenPure Pro
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11387041
Marque: Thermo Scientific™ 50131950
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Produisez de l’eau ultra-pure de type 1 tout en économisant de l’espace grâce au système de purification d’eau compact et flexible Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ Pro.
Produisez de l’eau ultra-pure de type 1 tout en économisant de l’espace grâce au système de purification d’eau compact et flexible Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ Pro. Adapté aux applications de laboratoire les plus exigeantes, ce système offre une eau à 18,2 mégohm-cm avec une qualité constante. Gagnez en souplesse grâce au distributeur pouvant être éloigné de l’unité jusqu’à 24 in (60 cm). Ce système peut être utilisé sur une paillasse de laboratoire ou placé au mur. Surveillance de l’eau d’alimentation intégrée permettant d’optimiser la durée de vie de la cartouche. Remplacement facile des cartouches en quelques secondes grâce aux connexions rapides Aquastop.
Distribution pour diverses tâches
  • Le nouveau distributeur flexible est fonctionnel dans un rayon de 60 cm (24 po) autour du système permettant de remplir de plus grands récipients ou de procéder au lavage de la verrerie.
Détecteur de fuites
  • Détection des fuites internes et affichage d’erreur
Surveillance intégrée de l’eau d’alimentation
  • Une cellule de mesure supplémentaire contrôle la conductivité de l’eau d’alimentation. Tout dépassement de la valeur limite s’affiche immédiatement pour optimiser la durée de vie de la cartouche.
Mesure de COT en ligne avec contrôle de l’intensité de la lumière UV
  • Dosage du COT en temps réel pour une mesure continue de substances organiques présentes dans l’eau.
  • Un contrôle continu de l’intensité de la lumière UV élimine le risque de valeurs erronées de COT. Ce risque est associé à une diminution de l’intensité de la lumière UV.
  • Un message d’erreur avertit l’utilisateur lorsque l’intensité de la lampe à UV est insuffisante et ne permet plus de réaliser des mesures précises de COT.
Photo-oxydation UV 185/254 nm
  • Éclairage UV haute performance permettant de réduire le nombre de microorganismes et leurs métabolites
  • L’oxydation aux UV réduit également la teneur en composés organiques de l’eau à des niveaux extrêmement bas
prêts à l’emploi
  • Le commutateur de pression de l’eau d’alimentation, le support mural, la lampe à UV, la cartouche ultra-pure, le filtre stérile portent tous le même numéro de référence
  • Détection de fuites de série avec avertissement de l’utilisateur
Mesure de la conductivité / résistivité
  • Les cellules de conductivité sont étalonnées avec soin avant chaque mesure effectuée via la résistance de référence intégrée pour des constantes de cellule à 0,01 cm-1.
  • Les mesures de température sont effectuées par un capteur à puce en platine avec une précision de ± 0,1°C
Remplacement des cartouches Quick-connect
  • Une fonctionnalité Aquastop Quick-connect permet le remplacement de cartouches en quelques secondes, même si le système est en cours de fonctionnement.
Dosage exact
  • Vanne de vidange POM de grande précision pour distribution avec filtre stérile
  • Dosage électronique permettant le contrôle automatique du volume de 0,01 à 65 L avec une précision de < 2 %
Documentation conforme aux BPL
  • Une horloge en temps réel et un système d’exploitation protégé par un code empêchent toute modification non autorisée des paramètres du système.
  • Interface RS-232 avec un intervalle d’envoi réglable pour un transfert sûr de toutes les données, mesures, erreurs, date et durée, vers un ordinateur ou une imprimante de fichiers journaux
  • Un contrôle par microprocesseur numérique permet la surveillance et le stockage automatiques des messages d’erreur des quatre dernières semaines.
  • La mesure de conductivité compatible avec le système USP et incluant une compensation thermique peut être activée ou désactivée
Panneaux de contrôles basculant pour une meilleure visibilité
  • Le contrôleur à conception ergonomique peut basculer pour en faciliter l’usage et procurer une meilleure visibilité
  • Affichage alphanumérique illuminé comportant quatre lignes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Conductivité 0,055 µS/cm
Contenu bactérien <0,01 CFU/ml
Concentration en endotoxines <0,001 UE/ml
Feedwater Connector NPT 19 mm (0,75 in)
Surveillance de l’eau d’alimentation Intégrée
Débit Jusqu’à 2 l/min
Type d’eau de production Type 1
Résistivité 18,2 Mohm.cm
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring Oui
Carbone organique total 1 à 5 ppb
Type Système de purification d’eau
Comprend UV-photo-oxidation and ultrafiltration membrane
Modèle Barnstead GenPure Pro UV/UF
Pression de fonctionnement 2 à 6 bar
Particules > 0,2 µm/ml < 1
Consommation électrique 0,1 kW
Plage de températures (métrique) 2°C à 35°C
Largeur (impériale) 13 po
Largeur (métrique) 330 mm
Hauteur (impériale) 24,2 in
Hauteur (métrique) 615 mm
Profondeur (impériale) 18,6 in
Profondeur (métrique) 472 mm
Alimentation électrique 90/240 V, 50/60 Hz
Tension 90/240 V
Fréquence 50/60 Hz