Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ UV/UF avec installation
Code produit. 16480831 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Contenu bactérien:
<0,1 CFU/ml
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 16480831
Marque: Thermo Scientific™ 50131217INS
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Produisez de l’eau ultra-pure de type 1 avec une qualité constante pour vos applications les plus exigeantes et les plus sensibles grâce au système Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™.
Surveillance intégrée de l’eau d’alimentation :
  • Surveillance de la conductivité de l’eau d’alimentation par une cellule de mesure supplémentaire
  • Affichage immédiat de tout dépassement de la valeur limite, optimisant ainsi la durée de vie des cartouches
  • Mesure de COT en ligne avec surveillance de l’intensité de la lumière UV :
  • Dosage du COT en temps réel permettant une mesure continue de substances organiques présentes dans l’eau
  • Surveillance continue de l’intensité de la lumière UV, éliminant ainsi le risque de valeurs erronées de COT dues à une diminution de l’intensité de la lumière UV
  • Message d’erreur qui avertit l’utilisateur lorsque l’intensité de la lampe à UV est insuffisante et ne permet plus de réaliser des mesures précises de COT
  • Le système offre une photo-oxydation par rayonnement UV 185 / 254 nm.
  • Éclairage UV haute performance permettant de réduire le nombre de micro-organismes et leurs métabolites
  • Prêt à l’emploi :
  • Différents composants inclus dans la même référence : commutateur de pression de l’eau d’alimentation, support mural, lampe à UV, cartouche ultra-pure, filtre stérile
  • Mesure de la conductivité / résistivité
  • Les cellules de conductivité sont étalonnées avec soin avant chaque mesure effectuée via la résistance de référence intégrée pour des constantes de cellule à 0,01 cm-1.
  • Les mesures de température sont effectuées par un capteur à puce en platine avec une précision de ± 0,1 °C
  • Remplacement de cartouche à raccord rapide
  • La fonction de raccord rapide Aquastop permet de remplacer la cartouche en quelques secondes, même au milieu d’une procédure.
  • Documentation conforme aux BPL
  • Horloge en temps réel et système d’exploitation protégé par un code empêchant toute modification non autorisée des paramètres du système
  • Interface RS-232 avec intervalle d’envoi réglable pour un transfert sûr de toutes les données mesurées, des messages d’erreur, et des dates et heures vers un PC ou une imprimante dédiée à l’impression de fichiers journaux
  • Contrôle par microprocesseur numérique permettant la surveillance et le stockage automatiques des messages d’erreur des quatre dernières semaines
  • Mesure de conductivité compatible avec le système USP et doté d’une compensation thermique pouvant être activée ou désactivée
  • Panneaux de commandes inclinables facilitant la visualisation des données
  • Contrôleur doté d’une conception ergonomique pouvant être incliné. Il permet une sélection optimale des touches et facilite la lecture des données affichées
  • Affichage alphanumérique illuminé comportant quatre lignes
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Conductivité 0,055 μS/cm
    Description Système de production d’eau ultrapure GenPure avec photo-oxydation aux UV et membrane d’ultrafiltration
    Contenu bactérien <0,1 CFU/ml
    Concentration en endotoxines 0,001 UE/ml
    Feedwater Connector R 19 mm (0,75 in)
    Surveillance de l’eau d’alimentation Oui
    Source d’eau d’alimentation Prétraitée
    Débit Jusqu’à 2 l/min
    Résistivité 18,2 Mohm.cm
    TOC Monitor with UV Intensity Monitoring Non
    Carbone organique total 1 à 5 ppb
    Pression de l’alimentation en eau 1 à 6 bar
    Pression de fonctionnement 2 à 6 bar
    Particules > 0,2 µm/ml <1
    Consommation électrique 0,1 kW
    Plage de températures (métrique) 2°C à 35°C
    Largeur (métrique) 372 mm
    Hauteur (métrique) 615 mm
    Profondeur (métrique) 330 mm
    Poids net (métrique) 23 kg
    Alimentation électrique 90/240 V, 50/60 Hz
    Tension 90/240 V
    Fréquence 50/60 Hz