Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches avec raccord de flexible Barnstead™
Code produit. 10034313 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Description:
1/1 désoxygénation
1/1 ultra-pure
Cartouche avec raccord pour tuayu souple, élimination de cations 1/1
Grand format à grande capacité
Macroréticulaire pleine échelle, élimination des cations
Prétraitement et détartrage complets
Support de cartouche avec raccord pour tuyau souple
Taille 1/2 à lits mélangés avec désoxygénation
Taille 2/3 à grande capacité
Taille 2/3 à lits mélangés et élimination des matières organiques
Taille de lit mixte 1/2
Taille réelle ultra pure avec extraction de matières organiques
Élimination des matières organiques à échelle réelle
Conditionnement:
1 pièce
1 unité
Type de résine:
Charbon actif
Ultrapure en lits mélangés et échange d’anions forts
À lits mélangés et cationique forte, charbon actif
Échange cationique macroréticulaire
Échange de cations
Échangeur d’anions forts
Échangeuse d'ions à lit double
Échangeuse d’ions ultrapure
Échangeuse d’ions à double lit et cationique forte
Échangeuse d’ions à lits mélangés et charbon actif
Échangeuse d’ions à lits mélangés ultrapure
Code produit. 10034313
Marque: Thermo Scientific™ D8900
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Purifiez des volumes d’eau pouvant atteindre jusqu’à 75 l/h grâce aux cartouches avec raccord pour tuyau souple, idéal pour les travaux courants de laboratoire, y compris le prétraitement.
Purifiez des volumes d’eau pouvant atteindre jusqu’à 75 l/h grâce aux cartouches avec raccord pour tube souple rentables Thermo Scientific™ Barnstead™. Parfaites pour les applications d’adoucissement de l’eau, de déminéralisation, ainsi que d’élimination des matières organiques et du chlore, ces cartouches sont conçues pour être utilisées avec un support pour cartouches pratique qui se monte facilement sur un mur. Conçues pour les applications non pressurisées, ces cartouches comportent des raccords cannelés pour tuyau de 3/8 in. à chaque extrémité. Le changement de couleur de l’indicateur vous indique quand la résine est épuisée pour les cartouches spécifiques. Fabriqué à partir de cartouches 100 % en polypropylène vierge, le système est personnalisable et constitue une option idéale pour le travail de routine au sein du laboratoire.
  • Idéal pour les applications à petits volumes
  • Résines de qualité supérieure identiques à celles utilisées dans les cartouches B-Pure
  • Cartouche 100 % en polypropylène vierge
  • Comprend des raccords de tuyau cannelés de 3/8 po à chaque extrémité
  • Les cartouches D8822, D8950 et D8951 comportent un raccord droit conique pour le flexible de 3/8 po.de dia. int.
  • Indicateur coloré qui signale l’épuisement de la résine dans certaines cartouches
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimension de la cartouche Toute taille
Description Support de cartouche avec raccord pour tuyau souple
À utiliser avec (équipement) LabTower EDI
Type Support pour cartouche, raccord de flexible
Résistivimètre inclus Non
Quantité Each