Learn More
Thermo Scientific™ Système de purification d’eau Barnstead™ Smart2Pure™ Pro
Description
Tout en un ! Le système Smart2Pure™ Pro est un système compact qui convertit l’eau du robinet afin qu’elle soit conforme à la norme ASTM type 1. Le Smart2Pure Pro UV/UF 16 LPH offre le choix d’un réservoir de 30 L ou de 60 L pour une capacité de stockage personnalisable et une capacité de distribution d’une eau conforme à la norme ASTM de type 1 et de type II.
Des économies sur le long terme :
- La purification d’eau s’effectue à travers des cartouches indépendantes équipées de raccords rapides Aquastop pour un remplacement rapide.
- Module 1 doté de cartouches d’osmose inverse permettant d’éliminer jusqu’à 99 % des impuretés de l’eau du robinet
- Module 2 doté d’une cartouche de polissage contenant une résine ultra-pure de haute qualité pour une pureté homogène et une longue durée de vie des cartouches.
Une solution conviviale :
- Distribution facile, associée à une vitesse variable permettant un contrôle du débit
- Affichage pouvant être incliné pour une lisibilité optimale
- Interface utilisateur simplifiée
Installations possibles :
- Installation sur une paillasse de laboratoire
- Montage mural
Nouvelles caractéristiques :
- Le mode de veille automatique, lorsque le système n’est pas utilisé, permet de refaire circuler l’eau dans le système afin d’en maintenir la pureté
- Le détecteur de fuites coupe l’alimentation en eau et le système en cas de détection de fuite
- Des alertes s’affichent et vous indiquent quand remplacer des consommables
- Surveillance de la qualité de l’eau d’osmose inverse
- Ultrafiltre en ligne à surface étendue pour éliminer les endotoxines et les nucléases.
- Paramètres du système protégés par un code afin d’éviter toute modification involontaire des points de consigne
Smart2Pure Pro propose au choix un réservoir de 30 L ou de 60 L :
- Large ouverture permettant un nettoyage manuel, facile et efficace
- Filtres stériles d’aération et débordement du réservoir qui protègent le système contre la contamination par des micro-organismes
- L’absorbeur de CO2 (en option) empêche une augmentation de la valeur du COT qui serait provoquée par le CO2 aspiré.
- Réservoir en polyéthylène opaque à la lumière
- Pompe de recirculation qui protège l’eau ultra-pure de la prolifération bactérienne lors des périodes d’arrêt et maintient une valeur de conductivité faible
- Montage mural en option pour un faible encombrement en toute simplicité
- Évacuation avec fond conique permettant une vidange complète, ainsi qu’un nettoyage et une désinfection efficaces
Distributeur manuel en option :
- Gagnez en souplesse par l’ajout d’un distributeur manuel avec cordon de 3 m (réf. 50138221)
Garantie : 1 an, pièces et main-d’œuvre
Spécification
Spécification
| Rétention bactérienne | 0.99 |
| Conductivité | Type 1 : 0.055 μs/cm et type II : 0.067 à 0.1 μs/cm |
| Contenu bactérien | < 0,01 CFU/ml |
| Feedwater Connector | NPT 3/4 po et NPT 1/2 po |
| Surveillance de l’eau d’alimentation | No |
| Source d’eau d’alimentation | Robinet |
| Débit | Jusqu’à 1 l/min. |
| Type d’eau de production | Type 1 et 2 |
| TOC Monitor with UV Intensity Monitoring | Non |
| Carbone organique total | 1 à 5 ppb |
| Afficher plus |