Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Smart2Pure™ Pro Système de purification d’eau avec installation
Code produit. 16430851 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
:
Réservoir de 30 litres ou 60 litres.
Code produit. 16430851
Marque: Thermo Scientific™ 50157873INS
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Tout en un ! Le système Smart2Pure™ Pro est un système compact qui convertit l’eau du robinet afin qu’elle soit conforme à la norme ASTM type 1. Le Smart2Pure Pro UV/UF 16 LPH permet de choisir entre un réservoir de 30 L ou de 60 L pour une capacité de stockage personnalisable et une capacité de distribution d’eau conforme à la norme ASTM de type 1 et de type II.
Des économies sur le long terme :
  • Purification d’eau à travers des cartouches indépendantes équipées de raccords rapides Aquastop pour un remplacement rapide
  • Cartouches d’osmose inverse du module 1  permettant d’éliminer jusqu’à 99 % des impuretés de l’eau du robinet
  • Le module 2 comporte une cartouche de polissage contenant une résine ultra-pure de haute qualité pour une pureté homogène et une longue durée de vie des cartouches.
Une solution conviviale :
  • Distribution facile, associée à une vitesse variable permettant un contrôle du débit
  • Affichage pouvant être incliné pour une lisibilité optimale
  • Interface utilisateur simplifiée
Installations possibles :
  • Installation sur une paillasse de laboratoire
  • Montage mural
Nouvelles caractéristiques :
  • Le mode de veille automatique, lorsque le système n’est pas utilisé, permet de refaire circuler l’eau dans le système afin d’en maintenir la pureté
  • Le détecteur de fuites coupe l’alimentation en eau et le système en cas de détection de fuite
  • Des alertes s’affichent et vous indiquent quand remplacer des consommables
  • Surveillance de la qualité de l’eau d’osmose inverse
  • Ultrafiltre en ligne à surface étendue pour éliminer les endotoxines et les nucléases.
  • Paramètres du système protégés par un code afin d’éviter toute modification involontaire des points de consigne
Smart2Pure Pro offre des options de réservoir de 30 ou 60 L :
  • Large ouverture permettant un nettoyage manuel, facile et efficace
  • Filtres stériles d’aération et débordement du réservoir qui protègent le système contre la contamination par des micro-organismes
  • Filtre CO2 (en option) empêchant une augmentation de la valeur de COT, qui serait provoquée par le CO2 absorbé.
  • Réservoir en polyéthylène opaque à la lumière
  • Pompe de recirculation qui protège l’eau ultra-pure de la prolifération bactérienne lors des périodes d’arrêt et maintient une valeur de conductivité faible
  • Montage mural en option pour un faible encombrement en toute simplicité
  • Évacuation avec fond conique permettant une vidange complète, ainsi qu’un nettoyage et une désinfection efficaces. 
Distributeur manuel en option :
  • Gagnez en souplesse par l’ajout d’un distributeur manuel avec cordon de 3 m (réf. 50138221)
Garantie : 1 an, pièces et main-d’œuvre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Rétention bactérienne 0,99
Conductivité Type 1 : 0.055 μs/cm et type II : 0.067 à 0.1 μs/cm
Contenu bactérien < 0,01 CFU/ml
Feedwater Connector NPT 3/4 po et NPT 1/2 po
Surveillance de l’eau d’alimentation No
Source d’eau d’alimentation Robinet
Débit Jusqu’à 1 l/min.
Type d’eau de production Type 1 et 2
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring Non
Carbone organique total 1 à 5 ppb
Pression de l’alimentation en eau 1 à 6 bar
Comprend Le système complet comprend un système de prétraitement Barnstead avec cartouches, une cartouche de RO/prétraitement, une cartouche de polisseur ultra-pure, un filtre stérile 0,1 μm, une lampe UV, un filtre UF, un réservoir de 30 L, un filtre d’aération pour CO2, un débordement stérile et un support mural
Modèle Smart2Pure Pro 16 UV/UF avec réservoir de 30 L - Système complet
Pression de fonctionnement 1 à 6 bar
Particules > 0,2 µm/ml < 1
Performance de perméabilité 16 l/h à 10°C
Consommation électrique 0,12 kW
Débit RO 16 L/h
Largeur (métrique) 305 mm
Hauteur (métrique) 545 mm
Profondeur (métrique) 300 mm
Poids (métrique) 22 kg
Alimentation électrique 100/240 V, 50/60 Hz
Tension 100/240 V
Fréquence 50/60 Hz