Learn More
Gilac™ Fût avec Genouillère Métal et Couvercle
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 L
50 l
100 l
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Fût plastique certifié contact alimentaire
- Adapté à un grand nombre d'utilisations (saumurage, macération) dans le transport et le stockage des produits alimentaires liquides ou solides
- Homologation par test de migration globale et spécifique
- Parfaite protection du contenu qui est à l'abri de toute contamination grâce au couvercle étanche
- Facilement manipulable et ouverture totale
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Food Contact Certified |
| Bouchon inclus | Oui |
| Type de produit | Baril alimentaire |
| Type de bouchon | Metal Toggle Joint |
| Capacité (impériale) | 7.9 gal. |
| Capacité (métrique) | 30 L |
| Couleur | White |
| Matériau | HDPE |
| Température max. (métrique) | –40 à 90°C |
| Quantité | 1 de chaque |
| Afficher plus |