Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité BAS
Code produit 15998841
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Conditionnement:
1 paire
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15998841 43 1 paire
15938841 37 1 paire
15948841 38 1 paire
15958841 39 1 paire
15968841 40 1 paire
15978841 41 1 paire
15988841 42 1 paire
15908851 44 1 paire
15918851 45 1 paire
15928851 46 1 paire
15938851 47 1 paire
15948851 48 1 paire
15958851 49 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 15998841 Fournisseur Emma Safety Footwear Code fournisseur MM70084843
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    145.37€
    86.10€ / 1 paires
    Économisez 59.27€
    40% de réduction
Expédition estimée: 18-03-2027
Botte de sécurité tout usage. La semelle extérieure repousse l’acide et l’huile comme un parapluie repousse l’eau. Le dessus solide supportant la cheville s’adapte parfaitement et confortablement au pied.
  • Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle adaptée aux travaux en zones humides
  • Construction en cuir pleine fleur
  • Semelle extérieure résistante à la chaleur GripForce™ Duo
  • Argent purifié Hydro-Tec™ pour de
Spécification
Certifications/Conformité EN ISO 20345:2011
Type de bouchon Lacets
Couleur Noir
Conception BAS
Matériau de revêtement Argent purifié Hydro-Tec™
Matériau Cuir
Dimensions 43
Matériau au niveau des orteils Acier