Learn More
Cytiva Écrans de stockage fluorescent BAS
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Gamme de produits:
BAS-IP MS 2025 E
BAS-IP MS 2040 E
BAS-IP MS 3543 E
BAS-IP SR
BAS-IP SR 0813
BAS-IP TR 2040 E
SR 2025
SR 2040
TR 20205 E
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les écrans mémoires au phosphore capturent les images latentes produites par les rayonnements ionisants (rayons X, émissions bêta et gamma provenant d’isotopes tels que 14C, 3H, 125I, 131I, 32P, 33P, 35S, etc.). Lors d’une stimulation induite par laser, la lumière est émise par l’écran mémoire au phosphore proportionnellement à la quantité de radioactivité dans l’échantillon. L’image numérique résultante permet de quantifier les différences subtiles d’intensité du signal sur une large plage dynamique à l’aide de systèmes d’imagerie au phosphore de mémoire tels que Typhon, Storm et PhosphorImager. Généralement, un temps d’exposition inférieur de 50 à 90 % est requis par rapport à équivalente à une exposition équivalente à un film classique. Les images d’une qualité de publication sont souvent obtenues en une seule exposition. Les écrans mémoires au phosphore sont réutilisables et ne sont pas dégradés par une exposition répétée aux niveaux de radioactivité du laboratoire. Pour les réutiliser, il vous suffit d’exposer un écran à la lumière ultra-brillante de la boîte lumineuse ImageEraser. Les écrans à usage général (GP) et standard polyvalent (MS) sont fiables pour une grande variété d’applications et peuvent être utilisés avec les isotopes 32P, 125I, 35S, 33P et 14C. Le revêtement en acétate de cellulose durable et la formulation de la couche de phosphore rendent les écrans GP et MS parfaitement adaptés à la détection et à la quantification de 32P et 125I. Ce sont les écrans de choix pour les transferts et gels 32P Northerns et Southerns ainsi que 125I Western.
- Nécessite environ un dixième du temps d’exposition du film d’autoradiographie traditionnel.
- Dix à cent fois plus sensible que le film, selon l’isotope et le type d’échantillon.
- Une large plage dynamique linéaire (cinq ordres de grandeur) permet la quantification et la visualisation de signaux faibles et forts en une seule exposition.
- Les écrans réutilisables ne nécessitent pas de produits chimiques, de chambre noire ou d’autres traitements spéciaux.
- Chaque étape peut être effectuée sur la paillasse de laboratoire dans des conditions d’éclairage normales et à température ambiante.
- Les résultats sont numérisés à l’aide d’un système d’imagerie au phosphore de mémoire (Typhon, Storm ou PhosphorImager, par exemple) et quantifiés à l’aide du logiciel ImageQuant.
Spécification
Spécification
| Gamme de produits | BAS-IP MS 3543 E |
| À utiliser avec (équipement) | Typhon FLA 9000 |
| Quantité | 1 de chaque |
| Type de produit | Écrans de stockage fluorescent BAS |