Learn More
Brady™ Unité de serrage de la base
Code produit. p-8000957
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10638245
Marque: Brady™ 050924
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Système uniquement (le câble et le bras de blocage sont vendus séparément). Polyvalents, robustes, légers et faciles à utiliser, nos systèmes universels de condamnation de vannes sont efficaces sur tous les types de vannes standard.
  • Systèmes de condamnation de vannes, Systèmes universels de condamnation de vannes
  • Système uniquement (le câble et le bras de blocage sont vendus séparément)
  • Polyvalents, robustes, légers et faciles à utiliser, nos systèmes universels de condamnation de vannes sont efficaces sur tous les types de vannes standard
  • Peuvent également être utilisés pour condamner les leviers de grande taille, les poignées en T et les dispositifs mécaniques difficiles à sécuriser
  • Le collier ouvert est adapté aux anneaux fermés et aux poignées larges. Fabriqué en acier et en nylon de qualité industrielle pour une résistance accrue aux impact
Spécification
Type de produit Unité de serrage de la base de verrouillage pour vanne
Couleur Rouge
Matériau Nylon renforcé
Certifications/Conformité OSHA 1910.147
Description Small Universal Valve Lockout Base Clamping Unit
Dimensions (L x l) 22,90 x 142,20 mm
À utiliser avec (application) Sert à verrouiller les grands leviers, les poignées en T et les dispositifs mécaniques difficiles à sécuriser
Comprend Unité de serrage de la base de verrouillage pour petite vanne universelle
Longueur (impériale) 5.6 in.
Longueur (métrique) 142.2 mm
Material (Shackle) Acier inoxydable
Quantité 1 de chaque
Dimensions S
Poids (métrique) 1 kg
Largeur (impériale) 0.902 in.
Largeur (métrique) 22,9 mm