Learn More
Labconco™ Basic™ 70 Laboratory Hood
Code produit. 15860378 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Click to view available options
Comprend:
Pas de ventilateur
Ventilateur antidéflagrant intégré
Ventilateur intégré
Tension:
208/230 V
220 V
230 V
Options de configuration:
entièrement assemblé
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15860378
Marque: Labconco™ 2246301
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Requires
Ventilateur à distance (certains modèles), conduits, armoires de base, pieds de base réglables en hauteur, surfaces de travail solides en époxy.
Designed for laboratories, classrooms and light duty applications where safe ventilation is required. Constructed of powder-coated steel, Basic Hoods are economical and have a smaller overall height and depth than traditional hoods so they fit in areas with low ceilings or narrow aisles.
For areas with low ceilings or narrow aisles, choose the Basic™ Laboratory Hood when outfitting your lab.
  • Conception du débit d’air en dérivation
  • L’acier recouvert d’époxy de calibre 16 durable extérieur et intérieur résiste à l’exposition aux produits chimiques
  • Éclairage LED
  • Fenêtre vitrée de sécurité trempée verticale
  • Baffle réglable en deux parties
  • Feuille d’air incurvée
  • Panneau de montage latéral droit préparé en usine pour accueillir jusqu’à trois dispositifs de montage, un duplex électrique et un moniteur de flux d’air (kits vendus séparément)
  • Paroi intérieure droite préparée en usine pour un entonnoir et une tourelle (kit d’entonnoir et de tourelle vendus séparément)
  • Raccord d’échappement en acier recouvert d’époxy de 10,31 po de dia. ext.
Informations sur la commande
Exterior D x H: 25 x 48 in. (64 x 122 cm). Add 5 in. (12.7 cm) to height for models with built-in blower. Available with or without blower. Blower may be mounted in hood liner, above hood, or at remote roof location.
Spécification
Type de produit Hotte filtrante de paillasse
Revêtement Powder
Type d’éclairage LED étanche aux vapeurs
Matériau Epoxy-coated Steel
Gamme de produits Labconco Basic
Ampérage 7 A
Certifications/Conformité ANSI Z9.5, ASHRAE 110, ASTM E84, CAN/CSA C22.2, CE, NFPA 45, SEFA 1, UL
Couleur Blanc glacier
Options de configuration entièrement assemblé
Profondeur (impériale) 25 in
Profondeur (métrique) 63,5 cm
Dimensions (L x l x H) 70 x 25 x 53 in.
Débit 1120 cfm
À utiliser avec (application) Laboratoires, salles de classe et applications légères où une ventilation sûre est requise.
Hauteur (impériale) 53 in
Hauteur (métrique) 134,6 cm
Hertz 50 Hz
Comprend Ventilateur intégré
Modèle Basic 70
Accessoires requis Ventilateur à distance (certains modèles), conduits, armoires de base, pieds de base réglables en hauteur, surfaces de travail solides en époxy.
Tension 220 V
Poids (impériale) 450 lb
Poids (métrique) 204 kg
Largeur (impériale) 70 in
Largeur (métrique) 177,8 cm