Learn More
MP Biomedicals™ Agarose basique premium
Code produit. 15702442 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 15702442
Marque: MP Biomedicals™ 11AGAF0500
Agarose basique premium, qualité analytique
  • L'agarose est un hydrocolloïde de galactane linéaire purifié isolé de la gélose ou d'algues marines contenant de la gélose.
  • L’agarose basique premium est idéale pour la séparation rapide courante des fragments d’ADN et d’ARN ainsi que des produits de PCR, la préparation des plasmides et les techniques de sélection, de clonage et de transfert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
CAS 9012-36-6
Description L’agarose est un hydrocolloïde de galactane linéaire purifié isolé de la gélose ou d’algues marines contenant de la gélose.
Couleur Blanc
Type de produit Agarose
Forme Poudre
À utiliser avec (application) Analyse des acides nucléiques par électrophorèse sur gel
Quantité 500 g
Conditions de stockage Stockage à température ambiante (15 à 30deg;C)