Learn More
Memmert™ Bains-marie série standard
Code produit. 10329342 Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
7 L
10 L
14 L
22 L
29 L
45 L
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10329342
Marque: Memmert™ WNB10
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Bain-marie en acier inoxydable résistant à la corrosion Les bains-marie Basic Series Memmert™ sont dotés d’une électronique précise et d’une protection contre les températures multiples pour garantir le niveau de sécurité le plus élevé au laboratoire.
  • Microprocesseur avec régulation de la température PID
  • Affichage numérique
  • Protection contre la surchauffe
  • Minuterie numérique intégrée
Spécification
Type de contrôleur Microprocesseur PID
Capacité (métrique) 10 L
Certifications/Conformité CE, VDE, GS
Affichage Digital LED
À utiliser avec (application) Pour les laboratoires de recherche, les aliments et les boissons, le contrôle de la température
Matériau Acier inoxydable
Modèle WNB 10
Température (métrique) maximale 95°C
Résolution de la température ±0,1°C
Longueur (métrique) 578 mm
Longueur (métrique) intérieure 350 mm
Largeur (métrique) 356 mm
Largeur (métrique) intérieure 210 mm
Hauteur (métrique) 238 mm
Hauteur (métrique) intérieure 140 mm
Profondeur (métrique) intérieure 350 mm
Poids à l’expédition (métrique) 17 kg
Poids (métrique) 13 kg
Tension 230 V
Puissance 1,2 kW
Fréquence 50/60 Hz