Learn More
Multiroir Controlec™ Boîtes de stockage empilables BASICBox Code produit.: 15839485
Multiroir Controlec™ Boîtes de stockage empilables BASICBox
Code produit. 15839485
134 l, 780 x 570 x 400 mm, 1 pièce
Code nomenclature Nacres: NB.51
Click to view available options
Capacité (métrique):
1,7 L
2,3 L
3,5 L
9 l
15 l
20 l
30 l
52 l
134 l
Dimensions (L x l x H):
205 x 170 x 75 mm
205 x 170 x 100 mm
205 x 170 x 145 mm
328 x 250 x 190 mm
380 x 330 x 213 mm
425 x 330 x 213 mm
595 x 395 x 170 mm
595 x 395 x 310 mm
780 x 570 x 400 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15839485
Marque: Multiroir Controlec™ 18729
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Empilez-les facilement les unes au-dessus des autres de manière stable et sûre. Les boîtes de stockage empilables Multiroir Controlectrade; BASICBOX sont en plastique transparent avec un couvercle à clipser encastré et des bords arrondis pour un stockage pratique des denrées alimentaires et autres produits. Disponible en plusieurs tailles.
pLa gamme BASICBOX est une solution de stockage solide et idéale pour tous les produits et denrées alimentaires./pulliEn PP recyclable/liliConvient à une utilisation dans l’industrie alimentaire/liliTranslucide pour offrir une vue d’ensemble parfaite du contenu/liliLe couvercle est clipsé au fond par une charnière située sur le côté de la boîte/liliCouvercle encastré profond pour une très bonne stabilité lorsque les boîtes sont empilées/liliLes bords arrondis assurent une sécurité d’utilisation/liliPlage de températures de -20deg;C à +70deg;C/li/ul
Spécification
Capacité (métrique) 134 l
Couleur de bouchon Translucide
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Couvercle à clipser et encastré
Couleur Translucide
Matériau PP
Forme Rectangulaires
À utiliser avec (application) Industrie alimentaire
Comprend Couvercle
Type de montage Empilable
Nbre de compartiments 1
Type de produit Glacière
Empilables Oui
Modèle BASICBOX
Plage de températures (métrique) -20°C à +70°C
Dimensions (L x l x H) 780 x 570 x 400 mm
Longueur (métrique) 780 mm
Longueur (métrique) extérieure 780 mm
Largeur (métrique) 570 mm
Largeur (métrique) extérieure 570 mm
Hauteur (métrique) 400 mm
Hauteur (métrique) extérieure 400 mm
Nom du produit
Multiroir Controlec™ Boîtes de stockage empilables BASICBox >