Learn More
Multiroir Controlec™ Boîtes de stockage empilables BASICBox
Click to view available options
Capacité (métrique):
1,7 L
2,3 L
3,5 L
9 l
15 l
20 l
30 l
52 l
134 l
Dimensions (L x l x H):
205 x 170 x 75 mm
205 x 170 x 100 mm
205 x 170 x 145 mm
328 x 250 x 190 mm
380 x 330 x 213 mm
425 x 330 x 213 mm
595 x 395 x 170 mm
595 x 395 x 310 mm
780 x 570 x 400 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
pLa gamme BASICBOX est une solution de stockage solide et idéale pour tous les produits et denrées alimentaires./pulliEn PP recyclable/liliConvient à une utilisation dans l’industrie alimentaire/liliTranslucide pour offrir une vue d’ensemble parfaite du contenu/liliLe couvercle est clipsé au fond par une charnière située sur le côté de la boîte/liliCouvercle encastré profond pour une très bonne stabilité lorsque les boîtes sont empilées/liliLes bords arrondis assurent une sécurité d’utilisation/liliPlage de températures de -20deg;C à +70deg;C/li/ul
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 1,7 L |
Couleur de bouchon | Translucide |
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Type de bouchon | Couvercle à clipser et encastré |
Couleur | Translucide |
Matériau | PP |
Forme | Rectangulaires |
À utiliser avec (application) | Industrie alimentaire |
Comprend | Couvercle |
Type de montage | Empilable |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Multiroir Controlec™ Boîtes de stockage empilables BASICBox >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu