missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gram™ Basket BIOBASIC P
Click to view available options
Largeur (métrique) extérieure:
300 mm
420 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Basket for the BIOBASIC refrigerator / freezer.
Spécification
Spécification
| Type | Basket |
| Largeur (impériale) extérieure | 11.8 in. |
| Largeur (métrique) extérieure | 300 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction