Learn More
Buerkle™ Panier en acier inox à utiliser avec l’échantillonneur Vampire Buerkle™
Code produit. 10132512 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
68 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10132512
Marque: Buerkle™ 53022025
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Panier en acier inox Buerkle™ à utiliser avec l’échantillonneur Vampire Buerkle™.
  • À utiliser avec l’échantillonneur Vampire Buerkle™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Panier pour flacons à échantillons
Matériau Acier inoxydable (V2A)
À utiliser avec (équipement) Échantillonneur Vampire, flacon de 250 ml
Diamètre (métrique) 68 mm