Learn More
Elma Basket System
Code produit. p-200000284
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
70 x 155 x 35 mm
105 x 110 x 50 mm
105 x 195 x 50 mm
105 x 195 x 95 mm
105 x 255 x 95 mm
105 x 455 x 55 mm
195 x 250 x 90 mm
255 x 450 x 55 mm
195 x 250 x 135 mm
255 x 280 x 135 mm
255 x 450 x 135 mm
Modèle:
Basket System Modular Type 10
Basket System Modular Type 100
Basket System Modular Type 120
Basket System Modular Type 150
Basket System Modular Type 180
Basket System Modular Type 20
Basket System Modular Type 30
Basket System Modular Type 300
Basket System Modular Type 40
Basket System Modular Type 60
Basket System Modular Type 80
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17891666
Marque: Elma 1108916
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Modular basket system for Elmasonic P, Elmasonic Select, EASY
  • Stainless steel with plastic handles
  • Ergonomic handles
  • Autoclavable
  • Bayonet holes in the bottom for mounting holders (e.g. Elma Pin, silicone holder bottom comb)
  • Square openings in the side walls for mounting silicone holders
Spécification
Type Modular Basket System
Capacité (métrique) 1.0 kg
Capacité (impériale) 2.2 lb.
À utiliser avec (équipement) Fisherbrand Select. Fisherbrand EASY. Elmasonic EASY. Elmasonic P
Dimensions (L x l x H) 105 x 195 x 50 mm
Modèle Basket System Modular Type 30