Learn More
Nickel Electro™ Bath Armor
Tous les produits Nickel-Electro Produits
Click to view available options
Matériau:
Aluminium
Conditionnement:
12L
Description
- Plus de remplissage ou mise à niveau de bains-marie, maintien du niveau d’eau. Fréquence de nettoyage réduite.
- Pas de contamination hydrique.
- Bonne répartition thermique.
- Remplacez l’eau de votre bain-marie par ces pellets à efficacité thermique, faciles à garder propres.
- Supprime ainsi la quasi-totalité du nettoyages du bain-marie et protège le bain-marie contre le séchage.
- Plus besoin de racks, de flotteurs et de flacons.
- Empêche la contamination de l’eau en utilisant un milieu thermique métallique sec composé de petites billes à la place de l’eau.
- Le résultat est un bain sec qui est beaucoup moins vecteur de contamination qu’un bain rempli d’eau.
Spécification
Spécification
| Description | Bain Armor |
| Type | Bain Armor |
| Matériau | Aluminium |
| Quantité | 12 L |
| Forme | Rond |