Learn More
HUBER Couvercle de bain
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Cuve Variostat 11 L
Cuve Variostat 22 L
Unical 700, CAL 1-4, Unical 1
Conditionnement:
1 pièce
Description
Couvercle de bain, isolé avec ouverture
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Unical 700, CAL 1-4, Unical 1 |
| Gamme de températures | -100°C à +300°C |