Learn More
HUBER Couvercle de bain
Code produit. p-8011874
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Cuve Variostat 11 L
Cuve Variostat 22 L
Unical 700, CAL 1-4, Unical 1
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10282835
Marque: HUBER 6178
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Couvercles de bain, accessoires pour unités de régulation de température Huber
Couvercle de bain, isolé avec ouverture
Spécification
À utiliser avec (équipement) Cuve Variostat 11 L