Learn More
Integra Biosciences™ 2 Contrôleurs de pipette Pipetboy acu
Code produit. 10013451
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Gris
Rouge
Transparent
Vert
Violet
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 10013451
Marque: Integra Biosciences™ 155000
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Pipetez avec précision. Le contrôleur de pipette Integra Biosciences™ Pipetboy acu 2 représente l’aide au pipetage la plus appréciée grâce à son aspect coloré et à l’équilibre de poids.
Contrôleur de pipette sans câble. Extrêmement léger, compact et facile à utiliser. Fonctionne sur une batterie NiMH à 9V rechargeable qui est facilement insérée en haut de la poignée. Une seule charge suffit pour remplir et purger des pipettes d’au moins 500 x 50 ml. Accepte les pipettes standard allant de 0,1 ml à 100 ml. Disponible dans une gamme de cinq couleurs transparentes et un gris clair traditionnel pour faciliter l’identification. Avec batterie, transformateur pour 230V/50 Hz, filtre stérile et support mural.
Spécification
Type de batterie Hydrure métallique de nickel
Couleur Gris
Porosité 0,45 μm
Type Support pour pipettes
Type de filtre Membrane hydrophobe
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz