Learn More
Integra Biosciences™ 2 Contrôleurs de pipette Pipetboy acu
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Gris
Rouge
Transparent
Vert
Violet
Conditionnement:
1 pièce
Description
Contrôleur de pipette sans câble. Extrêmement léger, compact et facile à utiliser. Fonctionne sur une batterie NiMH à 9V rechargeable qui est facilement insérée en haut de la poignée. Une seule charge suffit pour remplir et purger des pipettes d’au moins 500 x 50 ml. Accepte les pipettes standard allant de 0,1 ml à 100 ml. Disponible dans une gamme de cinq couleurs transparentes et un gris clair traditionnel pour faciliter l’identification. Avec batterie, transformateur pour 230V/50 Hz, filtre stérile et support mural.
Spécification
Spécification
| Type de batterie | Hydrure métallique de nickel |
| Couleur | Transparent |
| Porosité | 0,45 μm |
| Type | Support pour pipettes |
| Type de filtre | Membrane hydrophobe |
| Tension | 230 V |
| Fréquence | 50 Hz |