Learn More
Integra Biosciences™ Contrôleur de pipette Pipetboy acu 2
Pipetez avec précision. Le support pour pipettes à batterie Integra Biosciences™ représente le support le plus apprécié grâce à son aspect coloré et à sa stabilité.
512.00€
Spécification
Type de batterie | Hydrure métallique de nickel |
---|---|
Porosité | 0,45 μm |
Type | Support pour pipettes |
Type de filtre | Membrane hydrophobe |
Tension | 230 V |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10798252
|
Integra Biosciences™
155017 |
Bleu |
512.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10195551
|
Integra Biosciences™
155015 |
Vert |
512.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10060262
|
Integra Biosciences™
155019 |
Violet |
512.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10013451
|
Integra Biosciences™
155000 |
Gris |
512.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10165601
|
Integra Biosciences™
155016 |
Rouge |
512.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10768082
|
Integra Biosciences™
155018 |
Transparent |
512.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Contrôleur de pipette sans câble.
- Extrêmement léger, compact et facile à utiliser.
- Fonctionne sur une batterie NiMH à 9V rechargeable qui est facilement insérée en haut de la poignée.
- Une seule charge suffit pour remplir et purger des pipettes d’au moins 500 x 50 ml.
- Accepte les pipettes standard allant de 0,1 ml à 100 ml.
- Disponible dans une gamme de cinq couleurs transparentes et un gris clair traditionnel pour faciliter l’identification.
- Avec batterie, transformateur pour 230V/50 Hz, filtre stérile et support mural.
Spécification
Hydrure métallique de nickel | |
Support pour pipettes | |
230 V |
0,45 μm | |
Membrane hydrophobe | |
50 Hz |