Learn More
Batyl Alcohol, TRC
Code produit 30179357
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30179357 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30179357 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB1187801G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (+)-Batyl alcohol
CAS 544-62-7
Formule moléculaire C21 H44 O3
Quantité 1 g
Synonyme Batilol, Glycerol monooctadecyl ether, Stearyl monoglyceride
Formule InChI InChI=1S/C21H44O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-24-20-21(23)19-22/h21-23H,2-20H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCOCC(O)CO
Nom IUPAC 3-octadécoxypropane-1,2-diol
Poids moléculaire (g/mol) 344.57
Poids de la formule 344.329