Learn More
BAY-1436032, MedChemExpress
Code produit. 16485487
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16485487
Marque: Medchem Express HY100020
MedChemExpress BAY-1436032 is a novel pan-mutant isocitrate dehydrogenase 1 (IDH1) inhibitor.
BAY-1436032 is a novel pan-mutant isocitrate dehydrogenase 1 (IDH1) inhibitor.
Spécification
Nom chimique ou matériau BAY-1436032
CAS 1803274-65-8
Couleur Gris
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C26H30F3N3O3
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 125 mg/mL (255.35 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(O)CCC1=CC=C2C(N=C(NC3=CC=C(OC(F)(F)F)C=C3)N2[C@H]4CC(C)(C)C[C@@H](C)C4)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 489.53
Poids de la formule 489.53
Pourcentage de pureté 98.13%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.