Learn More
(±)-Bay K 8644, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15424079
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
Conditionnement:
1mg
5mg
Code produit. 15424079
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J61480.#0
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Un agoniste actif du canal calcique de type L et sensible à la tension
An active L-type, voltage-gated calcium channel agonist
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71145-03-4
Formule moléculaire C16H15F3N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 356.301
Numéro MDL MFCD00036697
Clé InChI ZFLWDHHVRRZMEI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 2,6-dimethyl-5-nitro-4-2-trifluoromethyl phenyl-1,4-dihydropyridine-3-carboxylate, 3-pyridinecarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-5-nitro-4-2-trifluoromethyl phenyl-, methyl ester, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-5-nitro-4-2′-trifluoromethyl phenyl-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester, bay-k-8644, +--isomer, opera_id_789, d01rad, y-bay k 8644, r-+-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-5-nitro-4-2-trifluoromethyl phenyl-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester
CID PubChem 2303
ChEBI CHEBI:34555
Nom IUPAC 2,6-diméthyl-5-nitro-4-[2-(trifluorométhyl)phényl]-1,4-dihydropyridine-3-carboxylate de méthyle
SMILES CC1=C(C(C(=C(N1)C)[N+](=O)[O-])C2=CC=CC=C2C(F)(F)F)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau (±)-Bay K 8644
Couleur Jaune
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO at 20mg/ml; Also soluble in methanol or ethanol at 60mg/ml; Insoluble in water
Poids de la formule 356.3
Forme physique Poudre