Learn More
Bazedoxifene, MedChemExpress
Code produit. 16470708
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
Code produit. 16470708
Marque: Medchem Express HYA0031
MedChemExpress Bazedoxifene (TSE-424) is an oral, BBB-penetrant nonsteroidal selective estrogen receptor modulator (SERM), with IC50s of 23 nM and 99 nM for ERα and ERβ, respectively. Bazedoxifene can be used for the research of osteoporosis. Bazedoxifene also acts as an inhibitor of IL-6/GP130 protein-protein interactions and can be used for the research of pancreatic cancer.
Bazedoxifene (TSE-424) is an oral, BBB-penetrant nonsteroidal selective estrogen receptor modulator (SERM), with IC50s of 23 nM and 99 nM for ERα and ERβ, respectively. Bazedoxifene can be used for the research of osteoporosis. Bazedoxifene also acts as an inhibitor of IL-6/GP130 protein-protein interactions and can be used for the research of pancreatic cancer.
Spécification
Nom chimique ou matériau Bazedoxifene
CAS 198481-32-2
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C30H34N2O3
Quantité 5 mg
Synonyme TSE-424
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (212.49 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=C(C2=CC=C(O)C=C2)N(CC3=CC=C(OCCN4CCCCCC4)C=C3)C5=CC=C(O)C=C51
Poids moléculaire (g/mol) 470.6
Poids de la formule 470.6
Pourcentage de pureté 98.7%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.