Learn More
RETSCH Concasseurs à mâchoires modèle BB 100
Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
Matériau:
Acier
Acier au manganèse, acier inoxydable
Acier inoxydable
Carbure de tungstène
Alimentation électrique:
230 V, 50 Hz
400 V, 50 Hz
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Excellentes performances de broyage
- Large gamme de matériaux pour un broyage sans contamination
- Compensation de l’usure avec réglage du point zéro
- Réglage de largeur de fente continu
- Protection anti-surcharge
- Trémie d’alimentation sans rebond avec pince à ouverture rapide
- Moteur frein avec interrupteur de sécurité
- Chambre de broyage facile à nettoyer
- Broyage continu
- Raccord pour l’aspiration de la poussière
Spécification
Spécification
| Type de produit | Broyeurs à mâchoires |
| Dimensions (L x l x H) | 800 x 320 x 960 mm |
| Type d’affichage | Analogique |
| Alimentation électrique | 400 V, 50 Hz |
| À utiliser avec (application) | Pour pré-broyer les produits durs et cassants avec un degré de dureté > 3 sur l’échelle de Mohs |
| Hauteur (métrique) | 960 mm |
| Hertz | 50 Hz |
| Indice IP | IP54 |
| Longueur (métrique) | 800 mm |
| Matériau | Acier au manganèse, acier inoxydable |
| Afficher plus |