Learn More
RETSCH Broyeurs à mâchoires modèle BB 200
Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
Modèle:
BB 200
Matériau:
Acier au manganèse, acier inoxydable
Acier inoxydable
Acier 1.1750, acier 1.0344
Carbure de tungstène, acier inoxydable
Alimentation électrique:
230 V, 50 Hz
3/N∼400 V, 50 Hz
Conditionnement:
1 pièce
Description
Concasseur gros débit
• Pour broyage en continu
• Jusqu'à 300kg/h
• Ecartement des mâchoires réglable par vis avec indication de la valeur choisie
• Entonnoir d'alimentation avec chicane anti-projection
• Récupération du matériau broyé dans un tiroir. Nettoyage facile de la chambre de broyage. Pattes de fixation pour arrimage au sol
• Concasseur 300kg/h
• Concasseur à mâchoire BB 200
• Acier inox
• Pour broyage en continu
• Jusqu'à 300kg/h
• Ecartement des mâchoires réglable par vis avec indication de la valeur choisie
• Entonnoir d'alimentation avec chicane anti-projection
• Récupération du matériau broyé dans un tiroir. Nettoyage facile de la chambre de broyage. Pattes de fixation pour arrimage au sol
• Concasseur 300kg/h
• Concasseur à mâchoire BB 200
• Acier inox
Spécification
Spécification
| Type de produit | Broyeurs à mâchoires |
| Certifications/Conformité | Certification CE |
| Dimensions (L x l x H) | 900 x 450 x 1160 mm |
| Type d’affichage | Écart d’échelle |
| Alimentation électrique | 3/N∼400 V, 50 Hz |
| À utiliser avec (application) | Chimie / Plastiques, matériaux de construction, ingénierie / électronique, environnement / recyclage, géologie / métallurgie, verre / céramique |
| Hauteur (métrique) | 1160 mm |
| Hertz | 50 Hz |
| Indice IP | IP54 |
| Longueur (métrique) | 900 mm |
| Afficher plus |