Learn More
Cole-Parmer™ BB-200 Series Electric Bunsen Burner
Click to view available options
Type de produit:
Ballon avec régulateur
Chauffe-ballon
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
Bec Bunsen (Commande non incluse ; vendue séparément.)
- L’élément chauffant conique dirige la chaleur rayonnante vers la cavité supérieure
- Le capuchon supérieur protège votre main de la chaleur
- La circulation d’air provenant du boîtier ventilé permet de suffisamment refroidir la base durant son fonctionnement
- Le brûleur ne consomme qu’une puissance de 400 W
- La commande recommandée est le MC5
Specifications
Specifications
| Hauteur (impériale) | 7 po |
| Hauteur (métrique) | 177.8 mm |
| Tension | 230 V |
| Alimentation électrique | 230 V, 50/60 Hz, 400 W |
| Comprend | Bec Bunsen (La commande n’est pas incluse.) |
| Forme | Conique |
| Puissance | 400 W |
| Largeur (impériale) | 4.75 in. |
| Largeur (métrique) | 120.6 mm |
| Type de produit | Chauffe-ballon |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction