Learn More
RETSCH Concasseurs à mâchoires modèle BB 50
Code produit. 14831621 Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
Matériau:
Acier
Acier au manganèse, acier inoxydable
Acier inoxydable
Carbure de tungstène
Oxyde de zirconium
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 14831621
Marque: RETSCH 20.062.0001
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçu pour le broyage rapide et efficace et le pré-broyage de matériaux mi-durs, durs et cassants. Les concasseurs à mâchoires modèle BB 300 Retsch™ sont parfaits pour la préparation des échantillons dans les laboratoires.
  • Réduction puissante de la taille grâce à un entraînement de 1,1 kW
  • Instrument de paillasse compact
  • Mâchoire amovible pour un nettoyage facile
  • La vitesse réglable permet de s’adapter aux caractéristiques de l’échantillon
  • Compensation de l’usure avec réglage du point zéro
  • Clavier de commande pratique avec affichage numérique
  • Mise en mémoire du réglage de la largeur de fente
  • Large gamme de matériaux pour un broyage sans contamination
  • Grande trémie pliable
  • Notification automatique en cas d’usure
Spécification
Type de produit Broyeurs à mâchoires
Certifications/Conformité Certification CE
Dimensions (L x l x H) 560 x 420 x 460 mm
Alimentation électrique 200/240 V, 50/60 Hz
À utiliser avec (application) Parfaitement adapté pour écraser de petites quantités d’échantillons avec des aliments de grande taille doucement et sans perte.
Hauteur (métrique) 460 mm
Hertz 50/60 Hz
Indice IP IP20 (IP00 aux fentes de ventilation)
Longueur (métrique) 560 mm
Matériau Acier au manganèse, acier inoxydable
Modèle BB 50
Phase Moteur triphasé
Tension 200/240 V
Largeur (métrique) 420 mm