Learn More
RETSCH Concasseurs à mâchoires modèle BB 50
Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
Matériau:
Acier
Acier au manganèse, acier inoxydable
Acier inoxydable
Carbure de tungstène
Oxyde de zirconium
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Réduction puissante de la taille grâce à un entraînement de 1,1 kW
- Instrument de paillasse compact
- Mâchoire amovible pour un nettoyage facile
- La vitesse réglable permet de s’adapter aux caractéristiques de l’échantillon
- Compensation de l’usure avec réglage du point zéro
- Clavier de commande pratique avec affichage numérique
- Mise en mémoire du réglage de la largeur de fente
- Large gamme de matériaux pour un broyage sans contamination
- Grande trémie pliable
- Notification automatique en cas d’usure
Spécification
Spécification
| Type de produit | Broyeurs à mâchoires |
| Certifications/Conformité | Certification CE |
| Dimensions (L x l x H) | 560 x 420 x 460 mm |
| Alimentation électrique | 200/240 V, 50/60 Hz |
| À utiliser avec (application) | Parfaitement adapté pour écraser de petites quantités d’échantillons avec des aliments de grande taille doucement et sans perte. |
| Hauteur (métrique) | 460 mm |
| Hertz | 50/60 Hz |
| Indice IP | IP20 (IP00 aux fentes de ventilation) |
| Longueur (métrique) | 560 mm |
| Matériau | Acier au manganèse, acier inoxydable |
| Afficher plus |